주요 문서
ENAH3035D294
Enamine
lithium(1+) ion 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.12
MDL number:
Iupac Name
lithium 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C7H6F3NO3S.Li/c1-14-6-5(15(12)13)2-4(3-11-6)7(8,9)10;/h2-3H,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
PTBITYIAHCQBQR-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749366
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749366
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)