주요 문서
ENAH3035D178
Enamine
2-(2,2-difluorocyclohexyl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.21
MDL number:
Iupac Name
2-(2,2-difluorocyclohexyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H15F2N/c9-8(10)5-2-1-3-7(8)4-6-11/h7H,1-6,11H2
InChI key
XSJFAGPYVJQOFX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633544
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633544
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)