주요 문서
ENAH3035D09F
Enamine
2-(quinolin-6-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.2
MDL number:
mp
80-82
Iupac Name
6-quinolinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2/c12-6-5-9-3-4-11-10(8-9)2-1-7-13-11/h1-4,7-8H,5H2
InChI key
SGSMUSDVKCMDGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312337
Melting Point
80-82
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312337