주요 문서
ENAH3035CC50
Enamine
4-ethyl-N-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.21
MDL number:
Iupac Name
N-(4-ethylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI key
YHWQJTNMKZWBBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59270
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59270
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)