주요 문서
ENAH3035CC4E
Enamine
4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.3
MDL number:
mp
148-150
Iupac Name
4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c15-12-4-6-13(7-5-12)16-11-10-14-8-2-1-3-9-14/h4-7,15H,1-3,8-11H2
InChI key
XGMJHNYRDUELOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58636
Melting Point
148-150
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58636
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)