주요 문서
ENAH2C55889A
Enamine
propan-2-yl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
Iupac Name
isopropyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-7(2)13-9(12)10-5-3-4-8(11)6-10/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3
InChI key
GCHHDBCXGJEKER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488631
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488631
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)