주요 문서
ENAH2C558842
Enamine
1-(2-bromo-1,1-difluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.04
MDL number:
Iupac Name
1-(2-bromo-1,1-difluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c10-5-8(11,12)6-1-3-7(4-2-6)9(13,14)15/h1-4H,5H2
InChI key
ZAEQXWHHJYBETJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488103
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)