주요 문서
ENAH2C55880D
Enamine
2-benzyl-4-methylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.28
MDL number:
Iupac Name
2-benzyl-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-10(2)8-12(13(14)15)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
OSPILOQOWQWUCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487918
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487918
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)