주요 문서
ENAH2C55875D
Enamine
(4-chloropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.04
MDL number:
Iupac Name
(4-chloro-2-pyrimidinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6ClN3.ClH/c6-4-1-2-8-5(3-7)9-4;/h1-2H,3,7H2;1H
InChI key
FUZGKSPDRZBBKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489494
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489494
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)