주요 문서
ENAH2C558739
Enamine
methyl 3-[(prop-2-en-1-yl)amino]propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(allylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-3-5-8-6-4-7(9)10-2/h3,8H,1,4-6H2,2H3
InChI key
DEYVYXCZEYFXJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489261
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489261
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)