주요 문서
ENAH2C558702
Enamine
(4,4-difluoro-2-methylpyrrolidin-2-yl)methanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.62
MDL number:
Iupac Name
(4,4-difluoro-2-methylpyrrolidin-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c1-5(4-10)2-6(7,8)3-9-5;/h9-10H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
NZMQOOPCYCKUGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488862
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488862
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)