주요 문서
ENAH2C5585DB
Enamine
methyl 2-(azetidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-(azetidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-9-6(8)4-10-5-2-7-3-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
BVGYZFUEJVLOHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489913
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489913
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)