주요 문서
ENAH2C5585B3
Enamine
[5-(piperidin-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.15
MDL number:
Iupac Name
(5-(piperidin-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N4O.2ClH/c9-6-7-10-11-8(13-7)12-4-2-1-3-5-12;;/h1-6,9H2;2*1H
InChI key
OFSLPZQWCFMFDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489058
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489058
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)