주요 문서
ENAH2C5584CD
Enamine
lithium(1+) ion 2-{5-[(tert-butoxy)carbonyl]-1,5,6,7-tetrahydrospiro[imidazo[4,5-c]pyridine-4,4'-oxane]-1-yl}acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
357.34
MDL number:
Iupac Name
lithium 2-(5-(tert-butoxycarbonyl)-2',3',5',6,6',7-hexahydrospiro[imidazo[4,5-c]pyridine-4,4'-pyran]-1(5H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C17H25N3O5.Li/c1-16(2,3)25-15(23)20-7-4-12-14(17(20)5-8-24-9-6-17)18-11-19(12)10-13(21)22;/h11H,4-10H2,1-3H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
PTYQKTHFDUWWNB-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486304
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486304
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)