주요 문서
ENAH2C5584CB
Enamine
(4-chlorophenyl)(3-cyclopropylphenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.76
MDL number:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(3-cyclopropylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C16H16ClN/c17-15-8-6-12(7-9-15)16(18)14-3-1-2-13(10-14)11-4-5-11/h1-3,6-11,16H,4-5,18H2
InChI key
NPFVCEXUWGTNES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486282
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486282
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)