주요 문서
ENAH2C558256
Enamine
methyl 2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.66
MDL number:
mp
163-165
Iupac Name
methyl 2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-8(10)7-5-2-3-6(4-5)9-7;/h5-7,9H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
JJOUMXOQDPCHEK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482582
Melting Point
163-165
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)