주요 문서
ENAH2C558236
Enamine
2-(prop-2-en-1-yl)oxolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
Iupac Name
2-allyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI key
XZDANOMTLOHFOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482484
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)