주요 문서
ENAH2C558111
Enamine
6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
Iupac Name
6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-7-3-9-8(10-4-7)2-6(5-12)11-9/h2-5,11H,1H3
InChI key
UJFDNSLDSVOCIX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478493
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478493
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)