주요 문서
ENAH2C558109
Enamine
1-bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.03
MDL number:
Iupac Name
3-bromophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O/c9-6-2-1-3-7(4-6)13-5-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI key
DMRXIXTWYWJIPR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480811
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480811
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)