주요 문서
ENAH2C5580F5
Enamine
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.18
MDL number:
Iupac Name
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14ClNO.ClH/c1-17-13-9-11(15)7-8-12(13)14(16)10-5-3-2-4-6-10;/h2-9,14H,16H2,1H3;1H
InChI key
OVIXWTYMQUMOPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480716
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480716
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)