주요 문서
ENAH2C55808F
Enamine
2,5,6-trichloro-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.52
MDL number:
Iupac Name
2,5,6-trichloro-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6Cl3NO2/c1-14-7-3-6(12)5(11)2-4(7)8(9(14)13)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,15,16)
InChI key
IBFFSHNKGJMGJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478773
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478773
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)