주요 문서
ENAH2C558083
Enamine
methyl 5-formyl-4-methylpyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-formyl-4-methylpicolinate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-6-3-8(9(12)13-2)10-4-7(6)5-11/h3-5H,1-2H3
InChI key
GSRYXMATYWZEDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479814
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479814
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)