주요 문서
ENAH2C55806F
Enamine
2-(4-methylpyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.13
MDL number:
Iupac Name
2-(4-methylpyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-6-4-5-10-7(11-6)8(2,3)9;;/h4-5H,9H2,1-3H3;2*1H
InChI key
KGECBJUQEXSDAK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479746
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479746
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)