주요 문서
ENAH2C558067
Enamine
(3R)-3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepin-4-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.65
MDL number:
Iupac Name
(R)-3-amino-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]oxazepin-4(5H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O2.ClH/c10-6-5-13-8-4-2-1-3-7(8)11-9(6)12;/h1-4,6H,5,10H2,(H,11,12);1H/t6-;/m1./s1
InChI key
JLEUXCRXFGAHLK-FYZOBXCZSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479700
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479700
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)