주요 문서
ENAH2C55804B
Enamine
(3S)-3-(tert-butoxy)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.72
MDL number:
Iupac Name
(S)-3-(tert-butoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-9(2,3)11-8-5-4-6-10-7-8;/h8,10H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
ZZCPQUPKEXMJCQ-QRPNPIFTSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482946
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482946
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)