주요 문서
ENAH2C558038
Enamine
4H,5H,6H,7H-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.61
MDL number:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O3.ClH/c10-7(11)6-4-1-2-8-3-5(4)12-9-6;/h8H,1-3H2,(H,10,11);1H
InChI key
RNVWQYXCOOGQML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482632
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482632
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)