주요 문서
ENAH2C557FEF
Enamine
[2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanamine; acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.19
MDL number:
Iupac Name
(2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanamine acetate
Inchi Code
1S/C7H7F3N2.C2H4O2/c8-7(9,10)6-5(4-11)2-1-3-12-6;1-2(3)4/h1-3H,4,11H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
BLGPRSKPIZDSRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481929
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481929
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)