주요 문서
ENAH2C557C55
Enamine
methyl 2-amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.76
MDL number:
mp
185-186
Iupac Name
methyl amino(4-tert-butylphenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)10-7-5-9(6-8-10)11(14)12(15)16-4;/h5-8,11H,14H2,1-4H3;1H
InChI key
FYHUABVEACULFO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
Melting Point
185-186
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473627
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)