주요 문서
ENAH2C557BF4
Enamine
5-bromo-N-methylpyrazine-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.04
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c1-8-6(11)4-2-10-5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,8,11)
InChI key
BXHHIPJCZWKLSU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)