주요 문서
ENAH2C557AD4
Enamine
7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.76
MDL number:
Iupac Name
7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3;1H
InChI key
GPRNMAVNDUOHBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474482
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474482
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)