주요 문서
ENAH2C557AAF
Enamine
2-{5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-3-yl}ethan-1-ol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.12
MDL number:
Iupac Name
2-(5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-3-yl)ethan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4O.2ClH/c12-4-1-6-9-10-7-5-8-2-3-11(6)7;;/h8,12H,1-5H2;2*1H
InChI key
NCDVWKURNKLKRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472558
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472558
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)