주요 문서
ENAH2C557AA4
Enamine
rac-(1R,6S,7R)-2-oxobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
Iupac Name
(1R,6S,7R)-2-oxobicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-5-3-1-2-4-6(5)7(4)8(10)11/h4,6-7H,1-3H2,(H,10,11)/t4-,6-,7+/m0/s1
InChI key
FGQMQAVNCATITO-JSKYLQRQSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478118
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478118
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)