주요 문서
ENAH2C5579A0
Enamine
tert-butyl 3-[imino(methyl)oxo-lambda6-sulfanyl]azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.32
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(amino(methyl)(oxo)-lambda6-sulfaneylidene)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H18N2O3S/c1-9(2,3)14-8(12)11-5-7(6-11)15(4,10)13/h5-6H2,1-4H3,(H2,10,13)
InChI key
CYTKXIXJADIDPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473567
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473567
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)