주요 문서
ENAH2C557764
Enamine
4,6-dichloro-2-(oxan-4-yl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.1
MDL number:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10Cl2N2O/c10-7-5-8(11)13-9(12-7)6-1-3-14-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
DJHXCPYJRXZMID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5113268
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5113268
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)