주요 문서
ENAH2C55767C
Enamine
tert-butyl 3-(bromomethyl)-5-methylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
292.22
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(bromomethyl)-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22BrNO2/c1-9-5-10(6-13)8-14(7-9)11(15)16-12(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
PVOQJIJXJPZWTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3372052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3372052
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)