주요 문서
ENAH2C55762E
Enamine
2-phenyl-1,4-diazepane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
Iupac Name
2-phenyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-2-5-10(6-3-1)11-9-12-7-4-8-13-11/h1-3,5-6,11-13H,4,7-9H2
InChI key
PQOLMVXRIQLMNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052309
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3052309
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)