주요 문서
ENAH2C5575CE
Enamine
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
mp
52-53
Iupac Name
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-10(9(12)7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,11H,7H2,1H3
InChI key
PNEABRNAYDDYJK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
Melting Point
52-53
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)