주요 문서
ENAH2C55759E
Enamine
prop-2-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.13
MDL number:
Iupac Name
2-propynyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H3F3O3S/c1-2-3-10-11(8,9)4(5,6)7/h1H,3H2
InChI key
ROQYGSVHXLIXGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2683859
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2683859
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)