주요 문서
ENAH2C55759C
Enamine
bis(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.24
MDL number:
Iupac Name
bis(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N5/c1-13-5-7(3-11-13)9(10)8-4-12-14(2)6-8/h3-6,9H,10H2,1-2H3
InChI key
VGPYJBBIQYUGIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2679226
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2679226
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)