주요 문서
ENAH2C557503
Enamine
{4H,5H,7H-thieno[2,3-c]pyran-7-yl}methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.71
MDL number:
Iupac Name
(4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NOS.ClH/c9-5-7-8-6(1-3-10-7)2-4-11-8;/h2,4,7H,1,3,5,9H2;1H
InChI key
DZSYVXXKGUUHSI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010004
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010004
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)