주요 문서
ENAH2C557502
Enamine
1-(5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.23
MDL number:
mp
54-56
Iupac Name
1-(5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c1-8-11(9(2)15)13-14(12-8)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
InChI key
XBECQWBFUFIUPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010577
Melting Point
54-56
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010577
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)