주요 문서
ENAH2C557468
Enamine
1-(chlorosulfonyl)pyrrolidin-3-yl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.67
MDL number:
Iupac Name
1-(chlorosulfonyl)pyrrolidin-3-yl acetate
Inchi Code
1S/C6H10ClNO4S/c1-5(9)12-6-2-3-8(4-6)13(7,10)11/h6H,2-4H2,1H3
InChI key
ANNFAJCGPSFXIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010665
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)