주요 문서
ENAH2C557445
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.71
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O2S/c1-2-11-5-7(14(9,12)13)8(10-11)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
QTCFOTKUIREOHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010229
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)