주요 문서
ENAH2C557378
Enamine
5-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.61
MDL number:
Iupac Name
5-oxopiperazine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O2.ClH/c6-5(10)3-1-8-4(9)2-7-3;/h3,7H,1-2H2,(H2,6,10)(H,8,9);1H
InChI key
HJCFGMHCXVLKGY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009745
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009745
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)