주요 문서
ENAH2C557316
Enamine
4-benzyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
Iupac Name
4-benzyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-12(15)11-7-10(8-13-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,13H,6H2,(H,14,15)
InChI key
SKCSDKFUORAQCT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721095
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721095
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)