주요 문서
ENAH2C557282
Enamine
methyl 2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-9(14)8-5-3-2-4-7(8)6-10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
OEMGTCBNGXNNAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008963
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008963
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)