주요 문서
ENAH2C5571A0
Enamine
5-chloro-2,3-dimethylquinoxalin-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.66
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylquinoxalin-6-amine
Inchi Code
1S/C10H10ClN3/c1-5-6(2)14-10-8(13-5)4-3-7(12)9(10)11/h3-4H,12H2,1-2H3
InChI key
ZXCRQVPYLDCAOI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725671
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725671
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)