주요 문서
ENAH2C557150
Enamine
4,4-difluoropiperidine-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.21
MDL number:
Iupac Name
4,4-difluoropiperidine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10F2N2O2S/c6-5(7)1-3-9(4-2-5)12(8,10)11/h1-4H2,(H2,8,10,11)
InChI key
OYTNXDPEGKLEMV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717696
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717696
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)