주요 문서
ENAH2C5569AB
Enamine
ethyl 2-[methyl(sulfamoyl)amino]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.23
MDL number:
Iupac Name
ethyl [(aminosulfonyl)(methyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C5H12N2O4S/c1-3-11-5(8)4-7(2)12(6,9)10/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,9,10)
InChI key
MDSZFZGHLMUOAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383979
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383979
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)