주요 문서
ENAH2C556967
Enamine
6-methyl-2-oxa-6,9-diazaspiro[4.5]decane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.23
MDL number:
Iupac Name
6-methyl-2-oxa-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-10-4-3-9-6-8(10)2-5-11-7-8/h9H,2-7H2,1H3
InChI key
WSNQETZYFNVQCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659188
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659188
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)